Print…
1-Methylbenzoimidazol-5-amine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Amino-1-methylbenzimidazole
OR301135-1G OR301135-250MG
APOSOR301135-1GEA 48 EUR
APOSOR301135-1G APOSOR301135-250MG
1-Methylbenzoimidazol-5-amine
1-Methylbenzoimidazol-5-amine
Fórmula: C₈H₉N₃
Peso Molecular: 147.08 g/mol
Ponto de Fusão: 156…159 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03164349
Número CAS: 10394-38-4