Print…
3,4-Dimethylbenzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR30113-100G OR30113-25G
APOSOR30113-100GEA 0 EUR
APOSOR30113-100G APOSOR30113-25G
3,4-Dimethylbenzaldehyde
3,4-Dimethylbenzaldehyde
Fórmula: C₉H₁₀O
Ponto de ebulição: 102…104 °C/15mmHg
Ponto de Fusão: 223…226 °C
Densidade: 1,012 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016612
Número CAS: 5973-71-7
EINECS: 227-770-2