Print…
3-Methyl-1H-pyrazole 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Methylpyrazole
OR301129-100G OR301129-25G OR301129-500G
APOSOR301129-100GEA 55.1 EUR
APOSOR301129-100G APOSOR301129-25G APOSOR301129-500G
3-Methyl-1H-pyrazole 99%
3-Methyl-1H-pyrazole
Fórmula: C₄H₆N₂
Ponto de ebulição: 203…205 °C
Densidade: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 93 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005240
Número CAS: 1453-58-3
EINECS: 215-925-7