Print…
3-Pyrrolidinone hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR301124-5G OR301124-1G OR301124-10G
APOSOR301124-5GEA 27.7 EUR
APOSOR301124-5G APOSOR301124-1G APOSOR301124-10G
3-Pyrrolidinone hydrochloride
3-Pyrrolidinone hydrochloride
Fórmula: C₄H₈ClNO
Ponto de Fusão: 143…144 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02183811
Número CAS: 3760-52-9