Print…
7-Quinolinol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Quinolin-7-ol, 7-Hydroxyquinoline
OR301114-5G OR301114-1G OR301114-10G
APOSOR301114-5GEA 63.8 EUR
APOSOR301114-5G APOSOR301114-1G APOSOR301114-10G
7-Quinolinol 98%
7-Quinolinol
Fórmula: C₉H₇NO
Peso Molecular: 145.16 g/mol
Ponto de ebulição: 313
Ponto de Fusão: 239…244 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016730
Número CAS: 580-20-1
EINECS: 209-457-2