Print…
5-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR301097-1G OR301097-100MG OR301097-5G
APOSOR301097-1GEA 79.9 EUR
APOSOR301097-1G APOSOR301097-100MG APOSOR301097-5G
5-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole
5-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole
Fórmula: C₄H₅BrN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11656572
Número CAS: 361476-01-9