Print…
4-Iodo-2-nitroaniline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR301096-1G OR301096-5G OR301096-10G
APOSOR301096-1GEA 0 EUR
APOSOR301096-1G APOSOR301096-5G APOSOR301096-10G
4-Iodo-2-nitroaniline 98%
4-Iodo-2-nitroaniline
Fórmula: C₆H₅IN₂O₂
Ponto de Fusão: 120…123 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06808526
Número CAS: 20691-72-9