Print…
tert-Butyl (3-oxocyclohexyl)carbamate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-(Boc-amino)cyclohexanone
OR301088-1G OR301088-5G
APOSOR301088-1GEA 21.9 EUR
APOSOR301088-1G APOSOR301088-5G
tert-Butyl (3-oxocyclohexyl)carbamate 97%
tert-Butyl (3-oxocyclohexyl)carbamate
Fórmula: C₁₁H₁₉NO₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03790905
Número CAS: 885280-38-6