Print…
3-Methoxyazetidine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR301086-1G OR301086-5G
APOSOR301086-1GEA 0 EUR
APOSOR301086-1G APOSOR301086-5G
3-Methoxyazetidine hydrochloride
3-Methoxyazetidine hydrochloride
Fórmula: C4H10ClNO
Ponto de Fusão: 143…149 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06804514
Número CAS: 148644-09-1