Print…
3-Bromo-1H-pyrazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR301082-10G OR301082-1G OR301082-5G
APOSOR301082-10GEA 0 EUR
APOSOR301082-10G APOSOR301082-1G APOSOR301082-5G
3-Bromo-1H-pyrazole
3-Bromo-1H-pyrazole
Fórmula: C3H3BrN2
Ponto de ebulição: 70…72 °C/0,1mmHg
Ponto de Fusão: 60…65 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD01646049
Número CAS: 14521-80-3