Print…
2-Methylpropane-2-sulphinamide 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR301075-100G OR301075-25G
APOSOR301075-100GEA 84.1 EUR
APOSOR301075-100G APOSOR301075-25G
2-Methylpropane-2-sulphinamide 99%
2-Methylpropane-2-sulphinamide
Fórmula: C₄H₁₁NOS
Ponto de Fusão: 97…101 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01863616
Número CAS: 146374-27-8