Print…
Cloreto de 2,3-dimetilbenzoílo
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR30107-25G OR30107-5G OR30107-1G
APOSOR30107-25GEA 328 EUR
APOSOR30107-25G APOSOR30107-5G APOSOR30107-1G
Cloreto de 2,3-dimetilbenzoílo
Cloreto de 2,3-dimetilbenzoílo
Fórmula: C₉H₉ClO
Ponto de ebulição: 122…124 °C
Ponto de Fusão: 2 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00045217
Número CAS: 21900-46-9
UN: 3265
ADR: 8,II