Print…
2-Bromo-p-anisaldehyde 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-4-methoxybenzaldehyde
OR301068-100G OR301068-5G
APOSOR301068-100GEA 314 EUR
APOSOR301068-100G APOSOR301068-5G
2-Bromo-p-anisaldehyde 98%
2-Bromo-p-anisaldehyde
Fórmula: C₈H₇BrO₂
Peso Molecular: 215.04 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09788636
Número CAS: 43192-31-0