Print…
1-Bromo-5-chloro-2-nitrobenzene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-4-chloro-1-nitrobenzene
OR301067-25G OR301067-5G
APOSOR301067-25GEA 48 EUR
APOSOR301067-25G APOSOR301067-5G
1-Bromo-5-chloro-2-nitrobenzene 97%
1-Bromo-5-chloro-2-nitrobenzene
Fórmula: C₆H₃BrClNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08437614
Número CAS: 63860-31-1