Print…
2,2'-Bipyridine-4,4'-dicarboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR301064-5G OR301064-1G OR301064-10G
APOSOR301064-5GEA 0 EUR
APOSOR301064-5G APOSOR301064-1G APOSOR301064-10G
2,2'-Bipyridine-4,4'-dicarboxylic acid
2,2'-Bipyridine-4,4'-dicarboxylic acid
Fórmula: C₁₂H₈N₂O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00015430
Número CAS: 6813-38-3