Print…
4-Iodobenzenesulphonyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR30106-100G OR30106-25G
APOSOR30106-100GEA 532 EUR
APOSOR30106-100G APOSOR30106-25G
4-Iodobenzenesulphonyl chloride 97%
4-Iodobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₄ClIO₂S
Ponto de Fusão: 79…84 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007441
Número CAS: 98-61-3
EINECS: 202-686-9
UN: 3261
ADR: 8,II