Print…
3'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR301055-1G OR301055-25G OR301055-5G
APOSOR301055-1GEA 0 EUR
APOSOR301055-1G APOSOR301055-25G APOSOR301055-5G
3'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone
3'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone
Fórmula: C₉H₁₀O₃
Ponto de Fusão: 88…92 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00182975
Número CAS: 6100-74-9