Print…
1H-Pyrazole-5-carbaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR301050-25G OR301050-5G OR301050-100G
APOSOR301050-25GEA 0 EUR
APOSOR301050-25G APOSOR301050-5G APOSOR301050-100G
1H-Pyrazole-5-carbaldehyde 97%
1H-Pyrazole-5-carbaldehyde
Fórmula: C₄H₄N₂O
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06657574
Número CAS: 948552-36-1