Print…
1,3-Dimethylimidazolium iodide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR301041-5G OR301041-25G
APOSOR301041-5GEA 21.9 EUR
APOSOR301041-5G APOSOR301041-25G
1,3-Dimethylimidazolium iodide
1,3-Dimethylimidazolium iodide
Fórmula: C₅H₉IN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00159685
Número CAS: 4333-62-4