Print…
Methyl 5-bromo-2-methylbenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 5-bromo-2-methylbenzoate, 5-Bromo-2-methylbenzoic acid methyll ester, 5-Bromo-o-toluic acid methyll ester, Methyl 5-Bromo-o-toluate, methyl 5-bromo-2-methyl-benzoate
OR301032-100G OR301032-25G
APOSOR301032-100GEA 112 EUR
APOSOR301032-100G APOSOR301032-25G
Methyl 5-bromo-2-methylbenzoate
Methyl-5-bromo-2-methylbenzoate
Fórmula: C₉H₉BrO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09839555
Número CAS: 79669-50-4