Print…
3-Bromo-2-chloro-4-methylpyridine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR301029-5G OR301029-100G OR301029-25G
APOSOR301029-5GEA 116 EUR
APOSOR301029-5G APOSOR301029-100G APOSOR301029-25G
3-Bromo-2-chloro-4-methylpyridine 97%
3-Bromo-2-chloro-4-methylpyridine
Fórmula: C₆H₅BrClN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04112511
Número CAS: 55404-31-4