Print…
4-Acetylbenzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl p-cyanophenyl ketone, 4'-Cyanoacetophenone, 4-Acetylbenzenecarbonitrile
OR30102-100G OR30102-25G OR30102-5G
APOSOR30102-100GEA 173 EUR
APOSOR30102-100G APOSOR30102-25G APOSOR30102-5G
4-Acetylbenzonitrile
4-Acetylbenzonitrile
Fórmula: C₉H₇NO
Peso Molecular: 145,16
Ponto de ebulição: 95…96 °C/14mmHg
Ponto de Fusão: 55…58 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00001825
Número CAS: 1443-80-7
EINECS: 215-885-0
UN: 3439
ADR: 6.1 III