Print…
1-Benzyl-3-pyrrolidinone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(Phenylmethyl)-3-pyrrolidinone, 1-Benzylpyrrolidin-3-one
OR301019-25G OR301019-5G
APOSOR301019-25GEA 46.4 EUR
APOSOR301019-25G APOSOR301019-5G
1-Benzyl-3-pyrrolidinone
1-Benzyl-3-pyrrolidinone
Fórmula: C₁₁H₁₃NO
Ponto de ebulição: 77…78 °C/0,01mmHg
Densidade: 1,091 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005342
Número CAS: 775-16-6
EINECS: 212-274-0