Print…
Methyl-6-chloropyrazine-2-carboxylate 97+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 6-chloropyrazine-2-carboxylate
OR301016-5G OR301016-25G
APOSOR301016-5GEA 92.8 EUR
APOSOR301016-5G APOSOR301016-25G
Methyl-6-chloropyrazine-2-carboxylate 97+%
Methyl-6-chloropyrazine-2-carboxylate
Fórmula: C₆H₅ClN₂O₂
Peso Molecular: 172.57 g/mol
Ponto de Fusão: 40…45 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD10686598
Número CAS: 23611-75-8