Print…
3-Bromo-o-cresol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Bromo-2-methylphenol
OR301014-5G OR301014-25G
APOSOR301014-5GEA 72.5 EUR
APOSOR301014-5G APOSOR301014-25G
3-Bromo-o-cresol
3-Bromo-o-cresol
Fórmula: C₇H₇BrO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11100990
Número CAS: 7766-23-6