Print…
3-Oxetanone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR301011-25G OR301011-5G
APOSOR301011-25GEA 45.1 EUR
APOSOR301011-25G APOSOR301011-5G
3-Oxetanone 98%
3-Oxetanone
Fórmula: C₃H₄O₂
Ponto de ebulição: 140 °C
Densidade: 1,124 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 26 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD09263255
Número CAS: 6704-31-0
UN: 1993
ADR: 3,III