Print…
2-Amino-5-pyridineboronic acid pinacol ester 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Aminopyridine-3-boronic acid pinacol ester, 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-amine, 2-Aminopyridine-5-boronic acid pinacol ester
OR3010-5G OR3010-25G
APOSOR3010-5GEA 105 EUR
APOSOR3010-5G APOSOR3010-25G
2-Amino-5-pyridineboronic acid pinacol ester 95%
2-Amino-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₁H₁₇BN₂O₂
Peso Molecular: 220.08 g/mol
Ponto de Fusão: 131…135 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05663837
Número CAS: 827614-64-2