Print…
3,5-Dichlorobenzylamine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR30090-1G OR30090-25G OR30090-5G
APOSOR30090-1GEA 21.9 EUR
APOSOR30090-1G APOSOR30090-25G APOSOR30090-5G
3,5-Dichlorobenzylamine 98%
3,5-Dichlorobenzylamine
Fórmula: C₇H₇Cl₂N
Ponto de ebulição: 141…144 °C/15mmHg
Densidade: 1,32 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052681
Número CAS: 39989-43-0
UN: 2735
ADR: 8,III