Print…
Methyl-3-aminobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR30089-100G OR30089-25G OR30089-500G
APOSOR30089-100GEA 227 EUR
APOSOR30089-100G APOSOR30089-25G APOSOR30089-500G
Methyl-3-aminobenzoate
Methyl-3-aminobenzoate
Fórmula: C₈H₉NO₂
Ponto de ebulição: 170 °C/20mmHg
Ponto de Fusão: 49…55 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00017102
Número CAS: 4518-10-9
EINECS: 224-842-5