Print…
4-(2-Hydroxyethyl)benzonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR30086-1G OR30086-250MG
APOSOR30086-1GEA 34.8 EUR
APOSOR30086-1G APOSOR30086-250MG
4-(2-Hydroxyethyl)benzonitrile 98%
4-(2-Hydroxyethyl)benzonitrile
Fórmula: C₉H₉NO
Peso Molecular: 147.18 g/mol
Ponto de ebulição: 116…118 °C/0.5mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052461
Número CAS: 69395-13-7
UN: 3439
ADR: 6.1 III