Print…
2,3-Dimethylbenzylamine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR30085-1G OR30085-5G OR30085-25G
APOSOR30085-1GEA 21.9 EUR
APOSOR30085-1G APOSOR30085-5G APOSOR30085-25G
2,3-Dimethylbenzylamine 98%
2,3-Dimethylbenzylamine
Fórmula: C₉H₁₃N
Peso Molecular: 135.21 g/mol
Ponto de ebulição: 118…120 °C/15mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052680
Número CAS: 51586-20-0
UN: 2735
ADR: 8 III