Print…
2-(4-Bromophenyl)ethanol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Bromophenethyl alcohol
OR30084-25G OR30084-5G OR30084-100G
APOSOR30084-25GEA 79.9 EUR
APOSOR30084-25G APOSOR30084-5G APOSOR30084-100G
2-(4-Bromophenyl)ethanol
2-(4-Bromophenyl)ethanol
Fórmula: C₈H₉BrO
Peso Molecular: 201.06 g/mol
Ponto de ebulição: 138 °C/9mmHg
Densidade: 1.436 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002897
Número CAS: 4654-39-1
EINECS: 225-093-7