Print…
Methyl-2-(bromomethyl)-3-nitrobenzoate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Methyl 2-(bromomethyl)-3-nitrobenzoate
OR300783-25G OR300783-100G
APOSOR300783-25GEA 59.6 EUR
APOSOR300783-25G APOSOR300783-100G
Methyl-2-(bromomethyl)-3-nitrobenzoate 95%
Methyl-2-(bromomethyl)-3-nitrobenzoate
Fórmula: C₉H₈BrNO₄
Peso Molecular: 274.07 g/mol
Ponto de Fusão: 75 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04114315
Número CAS: 98475-07-1
UN: 3261
ADR: 8 III