Print…
Piperidine-1-carboxamidinium acetate
Fornecedor: Apollo Scientific
OR300780-1G OR300780-250MG OR300780-500MG
APOSOR300780-1GEA 157 EUR
APOSOR300780-1G APOSOR300780-250MG APOSOR300780-500MG
Piperidine-1-carboxamidinium acetate
Piperidine-1-carboxamidinium acetate
Fórmula: C₈H₁₇N₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09864982
Número CAS: 92658-58-7