Print…
3-(2-Methylthiazol-4-yl)benzenesulphonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR300764-1G OR300764-5G OR300764-10G
APOSOR300764-1GEA 0 EUR
APOSOR300764-1G APOSOR300764-5G APOSOR300764-10G
3-(2-Methylthiazol-4-yl)benzenesulphonyl chloride
3-(2-Methylthiazol-4-yl)benzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₁₀H₈ClNO₂S₂
Ponto de Fusão: 116…118 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07772796
Número CAS: 66047-75-4
UN: 3261
ADR: 8,III