Print…
1-(4-Chloropyridin-2-yl)ethanone 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(4-Chloropyridine-2-yl)ethanone, 2-Acetyl-4-chloropyridine
OR300751-1G OR300751-250MG
APOSOR300751-1GEA 82.8 EUR
APOSOR300751-1G APOSOR300751-250MG
1-(4-Chloropyridin-2-yl)ethanone 99%
1-(4-Chloropyridin-2-yl)ethanone
Fórmula: C₇H₆ClNO
Ponto de Fusão: 37…38 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD10697662
Número CAS: 60159-37-7