Print…
1-Ethyl-2-iodobenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Ethyliodobenzene, 1-Iodo-2-ethylbenzene
OR30075-100G OR30075-25G
APOSOR30075-100GEA 49.3 EUR
APOSOR30075-100G APOSOR30075-25G
1-Ethyl-2-iodobenzene
1-Ethyl-2-iodobenzene
Fórmula: C₈H₉I
Ponto de ebulição: 221 °C
Densidade: 1,618 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 101 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040871
Número CAS: 18282-40-1