Print…
Methyl-1-methyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Methyl 1-Methyl-2-oxopyrrolidine-4-carboxylate
OR300749-1G OR300749-5G
APOSOR300749-1GEA 69.6 EUR
APOSOR300749-1G APOSOR300749-5G
Methyl-1-methyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Methyl-1-methyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Fórmula: C₇H₁₁NO₃
Peso Molecular: 157.169 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00015898
Número CAS: 59857-86-2