Print…
4-Methylnaphthalene-1-sulphonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR30073-1G OR30073-5G
APOSOR30073-1GEA 84.1 EUR
APOSOR30073-1G APOSOR30073-5G
4-Methylnaphthalene-1-sulphonyl chloride
4-Methylnaphthalene-1-sulphonyl chloride
Fórmula: C₁₁H₉ClO₂S
Ponto de Fusão: 81…82 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02677693
Número CAS: 10447-11-7
UN: 3261
ADR: 8,II