Print…
4-Nitro-1-isoindolinone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR300701-1G OR300701-250MG OR300701-5G
APOSOR300701-1GEA 109 EUR
APOSOR300701-1G APOSOR300701-250MG APOSOR300701-5G
4-Nitro-1-isoindolinone 98%
4-Nitro-1-isoindolinone
Fórmula: C₈H₆N₂O₃
Ponto de Fusão: 225…230 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09701290
Número CAS: 366452-97-3