Print…
6-Hydroxymethylnicotinic acid ethyl ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 6-(hydroxymethyl)pyridine-3-carboxylate
OR300696-1G OR300696-500MG OR300696-5G
APOSOR300696-1GEA 0 EUR
APOSOR300696-1G APOSOR300696-500MG APOSOR300696-5G
6-Hydroxymethylnicotinic acid ethyl ester
6-Hydroxymethylnicotinic acid ethyl ester
Fórmula: C₉H₁₁NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12131130
Número CAS: 35005-81-3