Print…
2-Bromo-4'-(methylsulphonyl)acetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR30069-1G OR30069-25G OR30069-5G
APOSOR30069-1GEA 0 EUR
APOSOR30069-1G APOSOR30069-25G APOSOR30069-5G
2-Bromo-4'-(methylsulphonyl)acetophenone
2-Bromo-4'-(methylsulphonyl)acetophenone
Fórmula: C₉H₉BrO₃S
Ponto de Fusão: 125…130 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00673134
Número CAS: 50413-24-6
UN: 1759
ADR: 8,III