Print…
2-Aminobenzothiazole-6-carbonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR300670-1G OR300670-5G
APOSOR300670-1GEA 0 EUR
APOSOR300670-1G APOSOR300670-5G
2-Aminobenzothiazole-6-carbonitrile
2-Aminobenzothiazole-6-carbonitrile
Fórmula: C₈H₅N₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02664359
Número CAS: 19759-66-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III