Print…
4-Chloropyridine-2-carbonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR300669-1G OR300669-5G OR300669-25G
APOSOR300669-1GEA 21.9 EUR
APOSOR300669-1G APOSOR300669-5G APOSOR300669-25G
4-Chloropyridine-2-carbonitrile 98%
4-Chloropyridine-2-carbonitrile
Fórmula: C₆H₃ClN₂
Ponto de Fusão: 81…85 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06009833
Número CAS: 19235-89-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III