Print…
(4-Iodophenoxy)acetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR300666-25G OR300666-5G
APOSOR300666-25GEA 0 EUR
APOSOR300666-25G APOSOR300666-5G
(4-Iodophenoxy)acetic acid
(4-Iodophenoxy)acetic acid
Fórmula: (C₆H₄I)OCH₂COOH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014359
Número CAS: 1878-94-0