Print…
(E)-2-Cyano-3-phenylbut-2-enoic acid ethyl ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Ethyl 2-cyano-3-phenylbut-2-enoate
OR300664-1G OR300664-5G OR300664-10G
APOSOR300664-1GEA 71.2 EUR
APOSOR300664-1G APOSOR300664-5G APOSOR300664-10G
(E)-2-Cyano-3-phenylbut-2-enoic acid ethyl ester
(E)-2-Cyano-3-phenylbut-2-enoic acid ethyl ester
Fórmula: C₁₃H₁₃NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00182513
Número CAS: 18300-89-5