Print…
Morpholin-4-yl(phenyl)acetonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
OR300647-250MG OR300647-5G OR300647-10G OR300647-25G
APOSOR300647-250MGEA 58.2 EUR
APOSOR300647-250MG APOSOR300647-5G APOSOR300647-10G APOSOR300647-25G
Morpholin-4-yl(phenyl)acetonitrile
Morpholin-4-yl(phenyl)acetonitrile
Fórmula: C₁₂H₁₄N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014619
Número CAS: 15190-10-0