Print…
Isoxazol-5-ylamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Aminoisoxazole, Isoxazol-5-amine
OR300646-1G OR300646-250MG
APOSOR300646-1GEA 55.1 EUR
APOSOR300646-1G APOSOR300646-250MG
Isoxazol-5-ylamine
Isoxazol-5-ylamine
Fórmula: C₃H₄N₂O
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00128192
Número CAS: 14678-05-8