Print…
1H-Pyrazol-5-ol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Hydroxy-1H-pyrazole
OR300636-1G OR300636-5G
APOSOR300636-1GEA 21.9 EUR
APOSOR300636-1G APOSOR300636-5G
1H-Pyrazol-5-ol 97%
1H-Pyrazol-5-ol
Fórmula: C₃H₄N₂O
Ponto de Fusão: 169…179 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11227225
Número CAS: 60456-93-1