Print…
Ethyl-4-oxotetrahydro-2H-thiopyran-3-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 4-oxotetrahydro-2H-thiopyran-3-carboxylate
OR300631-1G OR300631-250MG
APOSOR300631-1GEA 169 EUR
APOSOR300631-1G APOSOR300631-250MG
Ethyl-4-oxotetrahydro-2H-thiopyran-3-carboxylate
Ethyl-4-oxotetrahydro-2H-thiopyran-3-carboxylate
Fórmula: C₈H₁₂O₃S
Ponto de ebulição: 97…99 °C/0,1mmHg
Ponto de Fusão: 58…59 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040797
Número CAS: 1198-44-3